Tlačiť
Brij® 30
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Brij 30, Laureth-4, Brij L4
216725000 216720025
ACRO216725000EA 125.55 EUR
ACRO216725000 ACRO216720025
Brij® 30
Brij® 30
Vzorec: C₂₀H₄₂O₅
Teplota tavenia: 14 °C
Teplota vzplanutia: >149 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00043063
Číslo CAS: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to light yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 %
Acid value ≤1 mg KOH/g
Hydroxyl value 145 to 165 mg KOH/g