Tlačiť
Pyridinium-p-toluenesulphonate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
213740250 213740050 213741000 213745000
ACRO213740250EA 116.33 EUR
ACRO213740250 ACRO213740050 ACRO213741000 ACRO213745000
Pyridinium-p-toluenesulphonate 98%
Pyridinium-p-toluenesulphonate
Vzorec: C₁₂H₁₃NO₃S
Teplota tavenia: 116…120 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013108
Číslo CAS: 24057-28-1
EINECS: 246-002-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 119 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %