Tlačiť
Silver perchlorate hydrate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
210210050 210210250 210211000
ACRO210210050EA 87.85 EUR
ACRO210210050 ACRO210210250 ACRO210211000
Silver perchlorate hydrate 99%
Silver perchlorate hydrate
Vzorec: AgClO₄·xH₂O
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00149128
Číslo CAS: 14242-05-8
EINECS: 232-035-4
OSN: 1481
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08667
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥98.5 % (on dry substance)
Water ≤10 % (K.F.)
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)