Silver perchlorate hydrate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
210210050
210210250
210211000
ACRO210210050EA
87.85
EUR
ACRO210210050
ACRO210210250
ACRO210211000
Silver perchlorate hydrate 99%
Silver perchlorate hydrate
Vzorec:
AgClO₄·xH₂O Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00149128 Číslo CAS: 14242-05-8 EINECS: 232-035-4 OSN: 1481 ADR: 5.1,II Merck Index: 12,08667 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Titration Argentometric | ≥98.5 % (on dry substance) |
Water | ≤10 % (K.F.) |
Chloride (Cl) | ≤10 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤10 ppm |
Iron (Fe) | ≤20 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % (in water) |