Tlačiť
Tris(triphenylphosphine)ruthenium(II) chloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
207880010 207880050 207880250
ACRO207880010EA 72.6 EUR
ACRO207880010 ACRO207880050 ACRO207880250
Tris(triphenylphosphine)ruthenium(II) chloride 98%
Tris(triphenylphosphine)ruthenium(II) chloride
Vzorec: C₅₄H₄₅Cl₂P₃Ru
Teplota tavenia: 159 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013077
Číslo CAS: 15529-49-4
EINECS: 239-569-7
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Red-brown to black Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Carbon (C) 66.0 to 69.0 %