Tlačiť
TES (2-(tris(hydroxymethyl)methylamino)ethane-1-sulphonic acid) 99% for biochemistry
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: TES Buffer, N-Tris(hydroxymethyl)methyl-2-aminoethanesulphonic acid
207510250 207511000
ACRO207510250EA 103.89 EUR
ACRO207510250 ACRO207511000
TES (2-(tris(hydroxymethyl)methylamino)ethane-1-sulphonic acid) 99% for biochemistry
TES (2-(tris(hydroxymethyl)methylamino)ethane-1-sulphonic acid)
Vzorec: C₆H₁₅NO₆S
Teplota tavenia: 223…225 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007532
Číslo CAS: 7365-44-8
EINECS: 230-906-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
Solubility (0.1 M in water) Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.02
pH 4 to 8 (0.1 M at 20°C)
Titration with NaOH ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm