Tlačiť
(±)-α-Terpineol 95% (α-isomer) (mixture of alpha- and gamma-terpineol)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: α-Terpineol, Terpineol, 2-(4-Methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol
203740500 203742500
ACRO203740500EA 45.73 EUR
ACRO203740500 ACRO203742500
(±)-α-Terpineol 95% (α-isomer) (mixture of alpha- and gamma-terpineol)
(±)-α-Terpineol
Vzorec: C₁₀H₁₈O
Teplota tavenia: 18 °C
Teplota vzplanutia: 90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001557
Číslo CAS: 98-55-5
EINECS: 232-268-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4800 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.930 to 0.938 g/ml
GC gamma-terpineol: balance