Tlačiť
Dimethyl-2-aminoterephthalate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
194780250 194780500
ACRO194780250EA 75.81 EUR
ACRO194780250 ACRO194780500
Dimethyl-2-aminoterephthalate 99%
Dimethyl-2-aminoterephthalate
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₄
Teplota tavenia: 132…134 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008427
Číslo CAS: 5372-81-6
EINECS: 226-364-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to beige to light green to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 134 °C
GC ≥98.5 %