Tlačiť
Triethyloxonium tetrafluoroborate 1 M in methylene chloride
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
175110250 175111000
ACRO175110250EA 86.92 EUR
ACRO175110250 ACRO175111000
Triethyloxonium tetrafluoroborate 1 M in methylene chloride
Triethyloxonium tetrafluoroborate
Vzorec: C₆H₁₅BF₄O
Mw: 189.99
Hustota: 1.328 g/cm³
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00044423
Číslo CAS: 368-39-8
EINECS: 206-705-1
OSN: 2922
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Solution
Strength 0.9 to 1.1 M
Melting point 148 to 153 °C
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105 °C, 1 h)
HPLC ≥97.5 %