Tlačiť
3-Furoic acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Furan-3-carboxylic acid, 3-Furancarboxylic acid
172450250 172450050
ACRO172450250EA 235.93 EUR
ACRO172450250 ACRO172450050
3-Furoic acid 99%
3-Furoic acid
Vzorec: C₅H₄O₃
Mw: 112.08
Teplota tavenia: 121…122 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005350
Číslo CAS: 488-93-7
EINECS: 207-689-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 124 °C
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %