2-Picolyl chloride hydrochloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
172120050
172120250
172121000
ACRO172120050EA
58.56
EUR
ACRO172120050
ACRO172120250
ACRO172121000
2-Picolyl chloride hydrochloride 98%
2-Picolyl chloride hydrochloride
Vzorec:
C₆H₇Cl₂N Teplota tavenia: 119…125 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00012811 Číslo CAS: 6959-47-3 EINECS: 230-149-9 OSN: 3261 ADR: 8,III |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Yellow-green to light brown Crystalline mass |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 119 to 125 °C |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | -115° to -130° (20 °C, 589 nm) (c=0.8 in EtOH) |