Tlačiť
2-Furohydrazide 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Furoic acid hydrazide, 2-Furoylhydrazine, 2-Furancarboxylic acid Hydrazide, 2-Furoic hydrazide, 2-Furoic acid Hydrazide, 2-Furancarboxylic acid hydrazide, 2-Furoic Hydrazide
157160050 157160250
ACRO157160050EA 44.86 EUR
ACRO157160050 ACRO157160250
2-Furohydrazide 98%
2-Furohydrazide
Vzorec: C₅H₆N₂O₂
Mw: 126.11
Teplota tavenia: 76…80 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003235
Číslo CAS: 3326-71-4
EINECS: 222-046-2
OSN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Beige Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
GC ≥97.5 %