Tlačiť
Chloro(dimethyl)(phenyl)silane 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Chlorodimethylphenylsilane
151070250 151070050 151071000
ACRO151070250EA 139.19 EUR
ACRO151070250 ACRO151070050 ACRO151071000
Chloro(dimethyl)(phenyl)silane 95%
Chloro(dimethyl)(phenyl)silane
Vzorec: C₈H₁₁ClSi
Teplota varu: 80…84 °C (16 mmHg)
Hustota: 1,032 g/cm³
Teplota vzplanutia: 61 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000499
Číslo CAS: 768-33-2
EINECS: 212-193-0
OSN: 2987
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5060 to 1.5100 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %