Tlačiť
4-Picolyl chloride hydrochloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride, 4-(Chloromethyl)-pyridinium chloride
131200100 131201000
ACRO131200100EA 65.78 EUR
ACRO131200100 ACRO131201000
4-Picolyl chloride hydrochloride 97%
4-Picolyl chloride hydrochloride
Vzorec: C₆H₇Cl₂N
Teplota tavenia: 160…163 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012826
Číslo CAS: 1822-51-1
EINECS: 217-350-7
OSN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤20 APHA