Tlačiť
3-Picolyl chloride hydrochloride 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-(Chloromethyl)-pyridinium chloride, 3-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
131190250 131190050
ACRO131190250EA 223.02 EUR
ACRO131190250 ACRO131190050
3-Picolyl chloride hydrochloride 99%
3-Picolyl chloride hydrochloride
Vzorec: C₆H₇Cl₂N
Teplota tavenia: 137…143 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012818
Číslo CAS: 6959-48-4
EINECS: 230-150-4
OSN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤20 APHA