Tlačiť
Homophthalic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Carboxymethyl)benzoic acid
120840250 120841000
ACRO120840250EA 49.34 EUR
ACRO120840250 ACRO120841000
Homophthalic acid 98%
Homophthalic acid
Vzorec: C₉H₈O₄
Mw: 180.16
Teplota tavenia: 178…182 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004326
Číslo CAS: 89-51-0
EINECS: 201-913-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 178 to 182 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %