Tlačiť
2-Furoic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
119820050 119821000 119825000 119820025
ACRO119820050EA 31.73 EUR
ACRO119820050 ACRO119821000 ACRO119825000 ACRO119820025
2-Furoic acid 98%
2-Furoic acid
Vzorec: C₅H₄O₃
Teplota varu: 230…232 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 129…133 °C
Teplota vzplanutia: 137 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003238
Číslo CAS: 88-14-2
EINECS: 201-803-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 133 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %