Tlačiť
Ethyl vinyl ether 99% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Stabilizácia: Stabilised with potassium hydroxide
119080010 119080025 119082500
ACRO119080010EA 113.52 EUR
ACRO119080010 ACRO119080025 ACRO119082500
Ethyl vinyl ether 99% stabilised
Ethyl vinyl ether
Vzorec: C₄H₈O
Teplota varu: 36 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –116 °C
Hustota: 0,75 g/cm³
Teplota vzplanutia: –45 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00009248
Číslo CAS: 109-92-2
EINECS: 203-718-4
OSN: 1302
ADR: 3,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3760 to 1.3780 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer 0.1 % KOH