Tlačiť
Cyklohexan, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Nebezpečí
Synonymá: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
8706.1000EA 0 EUR
8706.1000 8706.2500
Cyklohexan, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Cyklohexan
Vzorec: C₆H₁₂
Mw: 84.16
Teplota varu: 81
Teplota tavenia: 7
Hustota: 0.7785 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –18 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003814
Číslo CAS: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
OSN: 1145
ADR: 3 II
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Meets ACS Specifications
Assay (by GC) min. 99.0 %
Color (APHA) max. 10
Residue after Evaporation max. 0.002 %
Substances Darkened by H2SO4 passes test
Water (H2O) max. 0.02 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm path vs water):
at 210 nm max. 1.00
at 220 nm max. 0.50
at 230 nm max. 0.20
at 240 nm max. 0.08
at 250 nm max. 0.03
at 260 nm max. 0.02
at 300-400 nm max. 0.01