Tlačiť
Cyklohexan, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Nebezpečí
8104.1000EA 77.02 EUR
8104.1000 8104.2500
Cyklohexan, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Cyklohexan
Vzorec: C₆H₁₂
Teplota varu: 81 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 7 °C
Hustota: 0,7785 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –18 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003814
Číslo CAS: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
OSN: 1145
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use min. 99 %
Residue after Evaporation max. 0.005 %
Water (H2O) max. 0.02 %