Tlačiť
Cyklohexan, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Nebezpečí
8026.1000EA 91.46 EUR
8026.1000 8026.2500 8026.9025
Cyklohexan, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Cyklohexan
Vzorec: C₆H₁₂
Teplota varu: 81 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 7 °C
Hustota: 0,7785 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –18 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003814
Číslo CAS: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
OSN: 1145
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Exceeds ACS Specifications
Assay (by GC) min. 99.0 %
Benzene (C6H6) max. 0.005 %
Color (APHA) max. 10
Residue after Evaporation max. 0.002 %
Substances Darkened by H2SO4 passes test
Water (H2O) max. 0.02 %
Trace Impurities (in ppm)
Aluminium (Al) max. 0.5
Boron (B) max. 0.02
Barium (Ba) max. 0.1
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.05
Cobalt (Co) max. 0.02
Chromium (Cr) max. 0.02
Copper (Cu) max. 0.02
Iron (Fe) max. 0.1
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.02
Nickel (Ni) max. 0.02
Lead (Pb) max. 0.1
Tin (Sn) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 0.1