Tlačiť
Cyklohexan 99+%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
111110010 111110025 111110250 111110050 111110100
ACRO111110010EA 96.94 EUR
ACRO111110010 ACRO111110025 ACRO111110250 ACRO111110050 ACRO111110100
Cyklohexan 99+%, pure
Cyklohexan
Vzorec: C₆H₁₂
Mw: 84.16
Teplota varu: 81
Teplota tavenia: 6.5 °C
Hustota: 0.77 g/cm³
Teplota vzplanutia: –18 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003814
Číslo CAS: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
OSN: 1145
ADR: 3 II
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.005 %