Tlačiť
Cycloheptane 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
111010050 111011000 111010250
ACRO111010050EA 48.54 EUR
ACRO111010050 ACRO111011000 ACRO111010250
Cycloheptane 99%
Cycloheptane
Vzorec: C₇H₁₄
Teplota varu: 118,4 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –12 °C
Hustota: 0,81 g/cm³
Teplota vzplanutia: 6 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004147
Číslo CAS: 291-64-5
EINECS: 206-030-2
OSN: 2241
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Acid value 230 to 260 mg KOH/g