Tlačiť
Qualitative filter papers, wet strengthened grades, grade 1573 and 1573 ½, Whatman™
Dodávateľ: Whatman products (Cytiva)
10314712 10314714 10314744 10314745 10314747 10314751 10314752 10314753 10314766 10314765 10314726
515-6005EA 66.89 EUR
515-6005 515-6006 515-7004 515-7005 515-7006 515-7007 515-7008 515-7009 512-0645 512-0644 512-0610
Qualitative filter papers, wet strengthened grades, grade 1573 and 1573 ½, Whatman™
Filtry Papíry filtrační Papír kvalitativní filtrační
Rychlý filtrační papír s velkou pevností za mokra. Má velmi hladký povrch pro snadné odškrábání nebo vymytí sraženiny.
  • Složené filtry pro snadné použití v aplikacích zahrnujících kuželový filtrační trychtýř
Tyto velmi silné filtrační papíry mají velkou pevnost za mokra díky přídavku malého množství chemicky stabilní pryskyřice. Normální kvalitativní aplikace nezanesou žádné významné množství nečistot do filtrátu. Pryskyřice bohužel obsahují dusík, proto tyto 'grades' by neměly být používány při Kjeldahlových stanoveních, a více.
Order Now
ŠPECIFIKÁCIA
Třída 1573 1573 ½
Environmentally Preferable
Hmotnost 88 g/m² 88 g/m²
Tloušťka 170 µm 170 µm
Záchyt částic 25 µm 25 µm
Rychlost filtrace 25 s (Herzberg) 25 s (Herzberg)