Tlačiť
Cyclobutanol 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
168750010 168752500 168750050
ACRO168750010EA 104.29 EUR
ACRO168750010 ACRO168752500 ACRO168750050
Cyclobutanol 99+%
Cyclobutanol
Vzorec: C₄H₈O
Teplota varu: 123…124 °C (733 mmHg)
Hustota: 0,921 g/cm³
Teplota vzplanutia: 21 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001318
Číslo CAS: 2919-23-5
EINECS: 220-858-1
OSN: 1987
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4370 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %