Tlačiť
Cyclopentylamine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Aminocyclopentane
L01966.14 L01966.22
L01966.14EA 43.66 EUR
L01966.14 L01966.22
Cyclopentylamine 99%
Cyclopentylamine
Purity: 99% CAS No.: 1003-03-8 Molecular Formula: C5H11N Formula Weight: 85.15 Flash Point: 12°(53°F) Refractive Index: 1.4505 Odour: Amine-like pH: 12.5 Melting Point: -85° Boiling Point: 106-108° Beilstein Reference: 635706 UN No.: 3286 MDL No.: MFCD00001380
Vzorec: C₅H₁₁N
Mw: 85.15
Teplota varu: 106…108 °C
Teplota tavenia: –85 °C
Hustota: 0.862
Teplota vzplanutia: 12 °C (53 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001380
Číslo CAS: 1003-03-8
EINECS: 213-697-3
OSN: 3286
ADR: 3 II