Cyclopentylamine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Aminocyclopentane
L01966.14
L01966.22
L01966.14EA
43.66
EUR
L01966.14
L01966.22
Cyclopentylamine 99%
Cyclopentylamine
Purity: 99%
CAS No.: 1003-03-8
Molecular Formula: C5H11N
Formula Weight: 85.15
Flash Point: 12°(53°F)
Refractive Index: 1.4505
Odour: Amine-like
pH: 12.5
Melting Point: -85°
Boiling Point: 106-108°
Beilstein Reference: 635706
UN No.: 3286
MDL No.: MFCD00001380
Vzorec:
C₅H₁₁N Mw: 85.15 Teplota varu: 106…108 °C Teplota tavenia: –85 °C Hustota: 0.862 Teplota vzplanutia: 12 °C (53 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00001380 Číslo CAS: 1003-03-8 EINECS: 213-697-3 OSN: 3286 ADR: 3 II |