Tlačiť
Cyclopentylamine 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Aminocyclopentane
111590050 111590250 111591000 111595000
ACRO111590050EA 25.2 EUR
ACRO111590050 ACRO111590250 ACRO111591000 ACRO111595000
Cyclopentylamine 99+%
Cyclopentylamine
Vzorec: C₅H₁₁N
Mw: 85.15
Teplota varu: 106…108 °C (760 mmHg)
Hustota: 0.86 g/cm³
Teplota vzplanutia: 17 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001380
Číslo CAS: 1003-03-8
EINECS: 213-697-3
OSN: 3286
ADR: 3 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4482 to 1.4502 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤50 APHA