Iodocyclohexane ≥98% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Cyclohexyl iodide
Stabilizácia:
Stabilised with copper
B24840.14
B24840.22
B24840.36
B24840.14EA
95.47
EUR
B24840.14
B24840.22
B24840.36
Iodocyclohexane ≥98% stabilised
Iodocyclohexane
Stabilized with copper
Purity: 98%
CAS No.: 626-62-0
Molecular Formula: C6H11I
Formula Weight: 210.06
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.5475
Boiling Point: 180°
Beilstein Reference: 1900797
MDL No.: MFCD00003826
Vzorec:
C₆H₁₁I Teplota varu: 180 °C Hustota: 1,625 Teplota vzplanutia: 71 °C (159 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003826 Číslo CAS: 626-62-0 EINECS: 210-957-8 |