Tlačiť
Chlorocyclohexane for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20287.0250 8.20287.1000
8.20287.0250EA 44.52 EUR
8.20287.0250 8.20287.1000
Chlorocyclohexane for synthesis, Sigma-Aldrich®
Chlorocyclohexane
Vzorec: C₆H₁₁Cl
Teplota varu: 142 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –44 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003822
Číslo CAS: 542-18-7
EINECS: 208-806-6
OSN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02761
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 0.40 g/l (20 °C)
Melting Point -44 °C
Molar Mass 118.6 g/mol
Boiling Point 141 - 143 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 7 hPa (20 °C)
Flash Point 34 °C
Refractive Index 1.4626 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.1 - 7.5 %(V)
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 290 °C