Chlorocyclohexane for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
|
Varování
|
Synonymá:
Cyclohexyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20287.0250
8.20287.1000
8.20287.0250EA
44.52
EUR
8.20287.0250
8.20287.1000
Chlorocyclohexane for synthesis, Sigma-Aldrich®
Chlorocyclohexane
Vzorec:
C₆H₁₁Cl Teplota varu: 142 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –44 °C Hustota: 1 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003822 Číslo CAS: 542-18-7 EINECS: 208-806-6 OSN: 1993 ADR: 3,III Merck Index: 13,02761 |
Výsledky špecifikačného testu
Solubility | 0.40 g/l (20 °C) |
Melting Point | -44 °C |
Molar Mass | 118.6 g/mol |
Boiling Point | 141 - 143 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 7 hPa (20 °C) |
Flash Point | 34 °C |
Refractive Index | 1.4626 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.1 - 7.5 %(V) |
Density | 1.00 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 290 °C |