Chlorocyclohexane ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Cyclohexyl chloride
L04349.30
L04349.0B
L04349.30EA
50.54
EUR
L04349.30
L04349.0B
Chlorocyclohexane ≥98%
Chlorocyclohexane
Purity: 98%
CAS No.: 542-18-7
Molecular Formula: C6H11Cl
Formula Weight: 118.61
Flash Point: 28°(82°F)
Refractive Index: 1.4620
Odour: Unpleasant
Melting Point: -44°
Boiling Point: 141-143°
Beilstein Reference: 1900796
Merck Reference: 14,2732
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00003822
Vzorec:
C₆H₁₁Cl Teplota varu: 141…143 °C Teplota tavenia: –44 °C Hustota: 1,000 Teplota vzplanutia: 28 °C (82 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003822 Číslo CAS: 542-18-7 EINECS: 208-806-6 OSN: 1993 ADR: 3,III Merck Index: 14,2732 |