Tlačiť
Chlorocyclohexane 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Cyclohexyl chloride
111300010 111301000 111302500
ACRO111300010EA 122.74 EUR
ACRO111300010 ACRO111301000 ACRO111302500
Chlorocyclohexane 98%
Chlorocyclohexane
Vzorec: C₆H₁₁Cl
Teplota varu: 142 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –44 °C
Hustota: 1 g/cm³
Teplota vzplanutia: 28 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003822
Číslo CAS: 542-18-7
EINECS: 208-806-6
OSN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02761
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥97.5 %
Color scale ≤10 APHA
Water soluble titr. acid ≤0.0005 meq/g