Chlorocyclohexane 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Cyclohexyl chloride
111300010
111301000
111302500
ACRO111300010EA
122.74
EUR
ACRO111300010
ACRO111301000
ACRO111302500
Chlorocyclohexane 98%
Chlorocyclohexane
Vzorec:
C₆H₁₁Cl Teplota varu: 142 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –44 °C Hustota: 1 g/cm³ Teplota vzplanutia: 28 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003822 Číslo CAS: 542-18-7 EINECS: 208-806-6 OSN: 1993 ADR: 3,III Merck Index: 13,02761 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4610 to 1.4630 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.05 % |
GC | ≥97.5 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Water soluble titr. acid | ≤0.0005 meq/g |