Tlačiť
1-Aminocyclohexanecarboxylic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 1-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid, 1-Aminocyclohexane-1-carboxylic acid
A11853.06 A11853.14
A11853.06EA 47.67 EUR
A11853.06 A11853.14
1-Aminocyclohexanecarboxylic acid 98%
1-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 2756-85-6 Molecular Formula: C7H13NO2 Formula Weight: 143.19 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 2355692
Vzorec: C₇H₁₃NO₂
Mw: 143.19
Teplota varu: 272
Teplota tavenia: >300 °C
Hustota: 1.229 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001487
Číslo CAS: 2756-85-6
EINECS: 220-411-0