Cyclopropanecarboxylic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A14215.0B
A14215.18
A14215.30
A14215.0BEA
605.7
EUR
A14215.0B
A14215.18
A14215.30
Cyclopropanecarboxylic acid ≥98%
Cyclopropanecarboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 1759-53-1
Molecular Formula: C4H6O2
Formula Weight: 86.09
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.4390
Melting Point: 5°
Boiling Point: 182-184°
Beilstein Reference: 969839
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00001287
Vzorec:
C₄H₆O₂ Mw: 86.09 Teplota varu: 182…184 °C Teplota tavenia: 5 °C Hustota: 1.086 Teplota vzplanutia: 71 °C (159 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00001287 Číslo CAS: 1759-53-1 EINECS: 217-162-5 OSN: 3265 ADR: 8 II |