Cyclobutanecarboxylic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A14480.06
A14480.14
A14480.22
A14480.06EA
40.51
EUR
A14480.06
A14480.14
A14480.22
Cyclobutanecarboxylic acid ≥98%
Cyclobutanecarboxylic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 3721-95-7
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.4433
Odour: Stench
Melting Point: -20°
Boiling Point: 194-195°
Beilstein Reference: 1816777
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00001323
Vzorec:
C₅H₈O₂ Mw: 100.12 Teplota varu: 194…195 °C Teplota tavenia: –20 °C Hustota: 1.055 Teplota vzplanutia: 83 °C (181 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00001323 Číslo CAS: 3721-95-7 EINECS: 223-072-7 OSN: 3265 ADR: 8 III |