Tlačiť
Cyclobutanecarboxylic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
110900050 110900250 110901000
ACRO110900050EA 39.23 EUR
ACRO110900050 ACRO110900250 ACRO110901000
Cyclobutanecarboxylic acid 98%
Cyclobutanecarboxylic acid
Vzorec: C₅H₈O₂
Mw: 100.12
Teplota varu: 195 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –20 °C
Hustota: 1.04 g/cm³
Teplota vzplanutia: 83 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001323
Číslo CAS: 3721-95-7
EINECS: 223-072-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4410 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥97.5 %