Tlačiť
1,4-Cyclohexanedione 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
154830100 154830500 154832500
ACRO154830100EA 49.34 EUR
ACRO154830100 ACRO154830500 ACRO154832500
1,4-Cyclohexanedione 98%
1,4-Cyclohexanedione
Vzorec: C₆H₈O₂
Teplota varu: 112 °C (26hPa)
Teplota tavenia: 76…80 °C
Hustota: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 132 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00001606
Číslo CAS: 637-88-7
EINECS: 211-306-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to beige Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
GC ≥97.5 %