Tlačiť
1,2-Cyclohexanedione ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A14401.14 A14401.06 A14401.22
A14401.14EA 300.44 EUR
A14401.14 A14401.06 A14401.22
1,2-Cyclohexanedione ≥98%
1,2-Cyclohexanedione
Purity: 98+% CAS No.: 765-87-7 Molecular Formula: C6H8O2 Formula Weight: 112.13 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 84°(183°F) Refractive Index: 1.5190 Melting Point: 35-38° Boiling Point: 193-195° Beilstein Reference: 507419 MDL No.: MFCD00001648
Vzorec: C₆H₈O₂
Teplota varu: 193…195 °C
Teplota tavenia: 35…38 °C
Hustota: 1,12
Číslo MDL: MFCD00001648
Číslo CAS: 765-87-7
EINECS: 212-155-3