Tlačiť
1,2-Cyclohexanedione 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
111160100 111160500 111162500
ACRO111160100EA 168.47 EUR
ACRO111160100 ACRO111160500 ACRO111162500
1,2-Cyclohexanedione 98%
1,2-Cyclohexanedione
Vzorec: C₆H₈O₂
Teplota varu: 193…195 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 35…38 °C
Hustota: 1,1305 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00001648
Číslo CAS: 765-87-7
EINECS: 212-155-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5180 to 1.5200 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Copper (Cu) ≤0.0005 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Magnesium (Mg) ≤0.01 %
Manganese (Mn) ≤0.001 %