Tlačiť
Cyklopentanon for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02670.0250 8.02670.1000 8.02670.2500
8.02670.0250EA 96.54 EUR
8.02670.0250 8.02670.1000 8.02670.2500
Cyklopentanon for synthesis, Sigma-Aldrich®
Cyklopentanon
Vzorec: C₅H₈O
Mw: 84.12
Teplota varu: 130
Teplota tavenia: –58 °C
Hustota: 0.941 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 31
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001409
Číslo CAS: 120-92-3
EINECS: 204-435-9
OSN: 2245
ADR: 3 III
Merck Index: 13,02771
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point -58 °C
Molar Mass 84.11 g/mol
Boiling Point 131 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 11.5 hPa (20 °C)
Flash Point 27 °C
Explosion Limit 1.6 - 10.8 %(V)
Density 0.95 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 445 °C
Hill Formula C5H8O