Tlačiť
Cyklohexanon, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
29140-100ML 29140-1L 29140-500ML
SIAL29140-100MLEA 28.76 EUR
SIAL29140-100ML SIAL29140-1L SIAL29140-500ML
Cyklohexanon, Sigma-Aldrich®
Cyklohexanon
Vzorec: C₆H₁₀(=O)
Teplota varu: 155,6 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –31 °C
Hustota: 0,9478 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 43 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001625
Číslo CAS: 108-94-1
EINECS: 203-631-1
OSN: 1915
ADR: 3,III
REACH: 01-2119453616-35
Merck Index: 13,02755
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8701dac7edb70a452483cd4f1bd716ca29ba9aa&vid=0360daffe7606174162954ba58a6ba2b78e28dfb&prid=web&clid=SAPDAM