Tlačiť
Bromocyclopentane ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A15455.22 A15455.36
A15455.22EA 48.13 EUR
A15455.22 A15455.36
Bromocyclopentane ≥98%
Bromocyclopentane
Purity: 98+% CAS No.: 137-43-9 Molecular Formula: C5H9Br Formula Weight: 149.04 Flash Point: 42°(107°F) Refractive Index: 1.4881 Odour: Odourless Boiling Point: 137-139° Beilstein Reference: 1209256 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00001359
Vzorec: C₅H₉Br
Teplota varu: 137…139 °C
Hustota: 1,390
Teplota vzplanutia: 42 °C (107 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001359
Číslo CAS: 137-43-9
EINECS: 205-294-6
OSN: 1993
ADR: 3,III