Tlačiť
Bromocyclopentane 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
111600500 111602500 111600010
ACRO111600500EA 32.17 EUR
ACRO111600500 ACRO111602500 ACRO111600010
Bromocyclopentane 98%
Bromocyclopentane
Vzorec: C₅H₉Br
Teplota varu: 137…139 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,39 g/cm³
Teplota vzplanutia: 35 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001359
Číslo CAS: 137-43-9
EINECS: 205-294-6
OSN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4881 to 1.4901 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
UV at 260 nm A: ≤0.03
Titration after Ion exchange 98.5 to 101.5 % (on dry substance)
Chloride (Cl) ≤1000 ppm