Tlačiť
Bromcyklohexan 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Cyclohexyl bromide
159080010 159082500
ACRO159080010EA 156.44 EUR
ACRO159080010 ACRO159082500
Bromcyklohexan 99%
Bromcyklohexan
Vzorec: C₆H₁₁Br
Teplota varu: 166…167 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: -56,5 °C
Hustota: 1,33 g/cm³
Teplota vzplanutia: 62 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003819
Číslo CAS: 108-85-0
EINECS: 203-622-2
Merck Index: 13,02759
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4940 to 1.4960 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %