Tlačiť
Bromocycloheptane 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Cycloheptyl bromide
111080250 111081000
ACRO111080250EA 121.77 EUR
ACRO111080250 ACRO111081000
Bromocycloheptane 97%
Bromocycloheptane
Vzorec: C₇H₁₃Br
Mw: 177.08
Teplota varu: 71…72 °C (10 mmHg)
Hustota: 1.28 g/cm³
Teplota vzplanutia: 68 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004149
Číslo CAS: 2404-35-5
EINECS: 219-294-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5035 to 1.5055 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %