Tlačiť
2-Phenylquinoline 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
297990010 297990050
ACRO297990010EA 112.16 EUR
ACRO297990010 ACRO297990050
2-Phenylquinoline 99+%
2-Phenylquinoline
Vzorec: C₁₅H₁₁N
Mw: 205.26
Teplota varu: 363 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 82…84 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011568
Číslo CAS: 612-96-4
EINECS: 210-326-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 84 °C
GC ≥99.0 %