Tlačiť
8-Methylquinoline 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
303620250 303620050
ACRO303620250EA 210.99 EUR
ACRO303620250 ACRO303620050
8-Methylquinoline 97%
8-Methylquinoline
Vzorec: C₁₀H₉N
Teplota varu: 248 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –80 °C
Hustota: 1,05 g/cm³
Teplota vzplanutia: 104 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006810
Číslo CAS: 611-32-5
EINECS: 210-264-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6130 to 1.6170 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %