Tlačiť
6-Methylquinoline 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
295141000 295140250 295140050
ACRO295141000EA 255.52 EUR
ACRO295141000 ACRO295140250 ACRO295140050
6-Methylquinoline 98%
6-Methylquinoline
Vzorec: C₁₀H₉N
Teplota varu: 256…260 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: -22,2 °C
Hustota: 1,06 g/cm³
Teplota vzplanutia: >113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006804
Číslo CAS: 91-62-3
EINECS: 202-084-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %