Tlačiť
4-Methylquinoline 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
169770050 169770250 169771000
ACRO169770050EA 48.94 EUR
ACRO169770050 ACRO169770250 ACRO169771000
4-Methylquinoline 99%
4-Methylquinoline
Vzorec: C₁₀H₉N
Teplota varu: 261 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 9…10 °C
Hustota: 1,08 g/cm³
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006784
Číslo CAS: 491-35-0
EINECS: 207-734-2
Merck Index: 13,05460
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear light yellow to green to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6180 to 1.6220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %