Tlačiť
Chinaldin
Dodávateľ: Merck
Varování
22550-1L-F 22550-250ML-F
SIAL22550-1L-FEA 284.4 EUR
SIAL22550-1L-F SIAL22550-250ML-F
Chinaldin
Chinaldin
Vzorec: C₁₀H₉N
Teplota varu: 247,6 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –2 °C
Hustota: 1,0585 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 79 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006756
Číslo CAS: 91-63-4
EINECS: 202-085-1
Merck Index: 12,08228