Tlačiť
Chinaldin 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A13412.14 A13412.22 A13412.36
A13412.14EA 37.75 EUR
A13412.14 A13412.22 A13412.36
Chinaldin 96%
Chinaldin
Used in preparation of oil-soluble dyes
It is an anaesthetic used in fish transportation. Also used in anti-malaria drugs, in manufacturing dyes, food colorants , pharmaceuticals and pH indicators.
Pozor: Air sensitive. Light sensitive. Store under argon.
Vzorec: C₁₀H₉N
Teplota varu: 247…248 °C
Teplota tavenia: –2 °C
Hustota: 1,058
Teplota vzplanutia: 79 °C (174 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006756
Číslo CAS: 91-63-4
EINECS: 202-085-1
Merck Index: 14,8047
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance (Colour) Clear colorless to yellow to brown
Form Liquid
Assay (GC) ≥95,0%
Refractive Index 1,6080 - 1,6145 @ 20°C